Niobium ≥99.8% (metals basis excluding Ta), jauhe -60 mesh (max. 1% Ta)
Toimittaja: Thermo Scientific
10276.36EA 1170 EUR
10276.36 10276.14 10276.22
Niobium ≥99.8% (metals basis excluding Ta), jauhe -60 mesh (max. 1% Ta)
Niobium
Kaava: Nb
MW: 92,91 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011126
CAS-numero: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
UN: 3089
ADR: 4.1,II