Tantaali hard ≥99.95% (metals basis), folio, hard, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
00331.GEEA 408 EUR
00331.GE 00331.GU
Tantaali hard ≥99.95% (metals basis), folio, hard, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Tantaali
Kaava: Ta
MW: 180,95 g/mol
Kiehumispiste: 5427 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2996 °C
Tiheys: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011252
CAS-numero: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223