Tantaali ≥99.95% (metals basis), folio, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
10352.GHEA
577
EUR
10352.GH
10352.GW
10352.FI
Tantaali ≥99.95% (metals basis), folio, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Tantaali
Kaava:
Ta MW: 180,95 g/mol Kiehumispiste: 5427 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 2996 °C Tiheys: 16,69 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011252 CAS-numero: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |