Tantaali ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.005 mm (0.0002 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
40717.FFEA 411 EUR
40717.FF 40717.FI
Tantaali ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.005 mm (0.0002 in)
Tantaali
Kaava: Ta
MW: 180,95 g/mol
Kiehumispiste: 5427 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2996 °C
Tiheys: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011252
CAS-numero: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223