Tantaali ≥99.95% (metals basis), folio, Thickness: 1.5 mm (0.06 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
42115.GHEA 2780 EUR
42115.GH 42115.FI 42115.FF
Tantaali ≥99.95% (metals basis), folio, Thickness: 1.5 mm (0.06 in)
Tantaali
Kaava: Ta
MW: 180,95 g/mol
Kiehumispiste: 5427 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2996 °C
Tiheys: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011252
CAS-numero: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223