Tantaali (50 ppm Nb) ≥99.97% (metals basis), jauhe, Puratronic® -325 mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
10345.88EA 139 EUR
10345.88 10345.22 10345.14
Tantaali (50 ppm Nb) ≥99.97% (metals basis), jauhe, Puratronic® -325 mesh
Tantaali
Kaava: Ta
MW: 180,95 g/mol
Tiheys: 16,6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011252
CAS-numero: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
UN: 3089
ADR: 4.1,II