Molybdeeni ≥99.95% (metals basis), jauhe APS 3-7 µm
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
10030.A1EA 1010 EUR
10030.A1 10030.06 10030.18 10030.30
Molybdeeni ≥99.95% (metals basis), jauhe APS 3-7 µm
Molybdeeni
Kaava: Mo
MW: 95,94 g/mol
Kiehumispiste: 5560 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2622 °C
Tiheys: 10,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003465
CAS-numero: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
UN: 3089
ADR: 4.1,III