Molybdeeni ≥99.95% (metals basis), lanka, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
10040.G9EA
3470
EUR
10040.G9
10040.G1
10040.G5
Molybdeeni ≥99.95% (metals basis), lanka, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Molybdeeni
Kaava:
Mo MW: 95,94 g/mol Kiehumispiste: 3617 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 2622 °C Tiheys: 10,28 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00003465 CAS-numero: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |