Molybdeeni ≥99.95% (metals basis), folio, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
10042.HZEA 1940 EUR
10042.HZ 10042.HB 10042.GT
Molybdeeni ≥99.95% (metals basis), folio, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Molybdeeni
Kaava: Mo
MW: 95,94 g/mol
Kiehumispiste: 3617 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2622 °C
Tiheys: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003465
CAS-numero: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317