Molybdeeni ≥99.7% (metals basis), tabletteja
Toimittaja: Thermo Scientific
13242.22EA 116 EUR
13242.22 13242.A3 13242.36
Molybdeeni ≥99.7% (metals basis), tabletteja
Molybdeeni
Kaava: Mo
MW: 95,94 g/mol
Kiehumispiste: 3617 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2622 °C
Tiheys: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003465
CAS-numero: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317