Molybdeeni, Keittoalusta 20 mesh, Ø 0.305 mm (0.012 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
40908.FLEA
175
EUR
40908.FL
40908.HB
40908.GT
Molybdeeni, Keittoalusta 20 mesh, Ø 0.305 mm (0.012 in)
Molybdeeni
Filtration, electrodes
Kaava:
Mo MW: 95,94 g/mol Kiehumispiste: 3617 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 2622 °C Tiheys: 10,28 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00003465 CAS-numero: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |