Molybdeeni ≥99.9% (metals basis), lanka, annealed, Ø 1.14 mm (0.045 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
45054.G9EA
1360
EUR
45054.G9
45054.G6
45054.G5
Molybdeeni ≥99.9% (metals basis), lanka, annealed, Ø 1.14 mm (0.045 in)
Molybdeeni
Kaava:
Mo MW: 95,94 g/mol Kiehumispiste: 3617 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 2622 °C Tiheys: 10,28 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00003465 CAS-numero: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |