Volframi ≥99.95% (metals basis), sauvoja, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
10403.BUEA 1530 EUR
10403.BU 10403.BQ
Volframi ≥99.95% (metals basis), sauvoja, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Volframi
Kaava: W
MW: 183,84 g/mol
Kiehumispiste: 5660 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 3410 °C
Tiheys: 19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011461
CAS-numero: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945