Volframi ≥99.95% (metals basis), lanka, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
10404.H2EA 181 EUR
10404.H2 10404.I6 10404.H7
Volframi ≥99.95% (metals basis), lanka, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Volframi
Kaava: W
MW: 183,84 g/mol
Kiehumispiste: 5660 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 3410 °C
Tiheys: 19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011461
CAS-numero: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945