Volframi ≥99.95% (metals basis), lanka, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
10408.H2EA
534
EUR
10408.H2
10408.H7
10408.G6
Volframi ≥99.95% (metals basis), lanka, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Volframi
Kaava:
W MW: 183,84 g/mol Kiehumispiste: 5660 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 3410 °C Tiheys: 19 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011461 CAS-numero: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |