Volframi ≥99.95% (metals basis), lanka, Ø 1.4 mm (0.055 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
10412.G1EA
213
EUR
10412.G1
10412.G5
Volframi ≥99.95% (metals basis), lanka, Ø 1.4 mm (0.055 in)
Volframi
Kaava:
W MW: 183,84 g/mol Kiehumispiste: 5660 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 3410 °C Tiheys: 19 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011461 CAS-numero: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |