Volframi ≥99.96% (metals basis), sauvoja, Puratronic®, Ø 4.0 mm (0.16 in)
11446.HREA
847
EUR
11446.HR
Volframi ≥99.96% (metals basis), sauvoja, Puratronic®, Ø 4.0 mm (0.16 in)
Volframi
Kaava:
W MW: 183,84 g/mol Kiehumispiste: 5660 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 3410 °C Tiheys: 19 g/cm³ (20 °C) |
MDL numero:
MFCD00011461 CAS-numero: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |