Volframi ≥99.95% (metals basis), folio, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
13981.FYEA 760 EUR
13981.FY 13981.FG
Volframi ≥99.95% (metals basis), folio, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Volframi
Kaava: W
MW: 183,84 g/mol
Kiehumispiste: 5660 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 3410 °C
Tiheys: 19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011461
CAS-numero: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945