Volframi, Keittoalusta 30 mesh, Ø 0.1018 mm (0.004 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
40923.FLEA 432 EUR
40923.FL 40923.GT 40923.HB
Volframi, Keittoalusta 30 mesh, Ø 0.1018 mm (0.004 in)
Volframi
Kaava: W
MW: 183,84 g/mol
Kiehumispiste: 5660 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 3410 °C
Tiheys: 19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011461
CAS-numero: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945