Volframi ≥99.9% (metals basis), jauhe APS 1-5 µm
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
10400.A3EA 1860 EUR
10400.A3 10400.22 10400.36 10400.09
Volframi ≥99.9% (metals basis), jauhe APS 1-5 µm
Volframi
Kaava: W
MW: 183,84 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011461
CAS-numero: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III