Volframi ≥99.9% (metals basis), jauhe -325 mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
39749.22EA 150 EUR
39749.22 39749.36 39749.A3
Volframi ≥99.9% (metals basis), jauhe -325 mesh
Volframi
Kaava: W
MW: 183,84 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011461
CAS-numero: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III