Volframi ≥99.95% (metals basis), jauhe APS <1 µm
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
44210.22EA 354 EUR
44210.22 44210.A3 44210.36
Volframi ≥99.95% (metals basis), jauhe APS <1 µm
Volframi
Kaava: W
MW: 183,84 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011461
CAS-numero: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN: 3089
ADR: 4.1,II