Koboltti ≥99.9% (metals basis), pieces
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
10454.22EA 219 EUR
10454.22 10454.36 10454.A3
Koboltti ≥99.9% (metals basis), pieces
Koboltti
Kaava: Co
MW: 58,93 g/mol
Kiehumispiste: 2870 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1495 °C
Tiheys: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010935
CAS-numero: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488