Koboltti ≥99.8% (metals basis), spherical powder -100/+325 mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
41605.30EA 658 EUR
41605.30 41605.18
Koboltti ≥99.8% (metals basis), spherical powder -100/+325 mesh
Koboltti
Kaava: Co
MW: 58,93 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010935
CAS-numero: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
UN: 3089
ADR: 4.1,III