Koboltti ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
42354.14EA
1050
EUR
42354.14
42354.22
42354.06
Koboltti ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Koboltti
Kaava:
Co MW: 58,93 g/mol Kiehumispiste: 2870 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 1495 °C Tiheys: 8,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00010935 CAS-numero: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |