Koboltti ≥99.95% (metals basis), folio, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
42660.FFEA 344 EUR
42660.FF 42660.FI
Koboltti ≥99.95% (metals basis), folio, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Koboltti
Kaava: Co
MW: 58,93 g/mol
Kiehumispiste: 2870 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1495 °C
Tiheys: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010935
CAS-numero: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488