Koboltti ≥99.5% (metals basis), jauhe -400 mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
44085.A1EA 2400 EUR
44085.A1 44085.30
Koboltti ≥99.5% (metals basis), jauhe -400 mesh
Koboltti
Kaava: Co
MW: 58,93 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010935
CAS-numero: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
UN: 3089
ADR: 4.1,II