Rauta 99+% (metals basis), lanka, Ø 1.2 mm (0.047 in)

Toimittaja: Thermo Scientific

14147.J1EA 700 EUR
14147.J1 14147.H4
Rauta 99+% (metals basis), lanka, Ø 1.2 mm (0.047 in)
Rauta
Kaava: Fe
MW: 55,85 g/mol
Kiehumispiste: 3000 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1535 °C
Tiheys: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010999
CAS-numero: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR