Rauta ≥99.99% (metals basis), lanka, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
40498.G1EA 318 EUR
40498.G1 40498.G5
Rauta ≥99.99% (metals basis), lanka, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Rauta
Kaava: Fe
MW: 55,85 g/mol
Kiehumispiste: 3000 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1535 °C
Tiheys: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010999
CAS-numero: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109