Rauta ≥99.95% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
40854.KSEA
515
EUR
40854.KS
Rauta ≥99.95% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Rauta
Magnetron sputtering source
Kaava:
Fe MW: 55,85 g/mol Kiehumispiste: 3000 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 1535 °C Tiheys: 7,86 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00010999 CAS-numero: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |