Nikkeli ≥99.99% (metals basis), lanka, Puratronic®, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
10933.G9EA 347 EUR
10933.G9 10933.G5 10933.H4
Nikkeli ≥99.99% (metals basis), lanka, Puratronic®, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Nikkeli
Kaava: Ni
MW: 58,69 g/mol
Kiehumispiste: 3007 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1453 °C
Tiheys: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011137
CAS-numero: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582