Nikkeli ≥99.95% (metals basis excluding Co), ultrathin foil, Thickness: 1.0 µm
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
40713.FIEA 1670 EUR
40713.FI 40713.FF
Nikkeli ≥99.95% (metals basis excluding Co), ultrathin foil, Thickness: 1.0 µm
Nikkeli
Kaava: Ni
MW: 58,69 g/mol
Kiehumispiste: 3007 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1453 °C
Tiheys: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011137
CAS-numero: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582