Nikkeli ≥99.8% (metals basis), jauhe -150+200 mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
44739.36EA 423 EUR
44739.36 44739.22 44739.A3
Nikkeli ≥99.8% (metals basis), jauhe -150+200 mesh
Nikkeli
Kaava: Ni
MW: 58,69 g/mol
Kiehumispiste: 2371 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1455 °C
Tiheys: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011137
CAS-numero: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II