Palladium ≥99.9% (metals basis), folio, Thickness: 0.025 mm
Toimittaja: Thermo Scientific
11517.FIEA 698 EUR
11517.FI 11517.GH 11517.FF
Palladium ≥99.9% (metals basis), folio, Thickness: 0.025 mm
Palladium
Kaava: Pd
MW: 106,420 g/mol
Kiehumispiste: 3167 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1555 °C
Tiheys: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011167
CAS-numero: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121