Palladium ≥99.99% (metals basis), folio, Premion®, Thickness: 1.0 mm
Toimittaja: Thermo Scientific
12056.FFEA
5130
EUR
12056.FF
12056.FI
Palladium ≥99.99% (metals basis), folio, Premion®, Thickness: 1.0 mm
Palladium
Kaava:
Pd MW: 106,420 g/mol Kiehumispiste: 3167 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 1555 °C Tiheys: 12,02 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011167 CAS-numero: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Merck Index: 12,07121 |