Platina ≥99.95% (metals basis), lanka, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
10292.G5EA 416 EUR
10292.G5 10292.G9 10292.H4
Platina ≥99.95% (metals basis), lanka, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Platina
Kaava: Pt
MW: 195,08 g/mol
Kiehumispiste: 3827 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1769 °C
Tiheys: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011179
CAS-numero: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689