Platina ≥99.99% (metals basis), folio, Premion®, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
11510.FIEA 1480 EUR
11510.FI 11510.FF 11510.GH
Platina ≥99.99% (metals basis), folio, Premion®, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Platina
Kaava: Pt
MW: 195,08 g/mol
Kiehumispiste: 3827 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1769 °C
Tiheys: 21,45G/CC
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011179
CAS-numero: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689