Platina ≥99.99% (metals basis), sauvoja, Premion®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
12556.HFEA 2540 EUR
12556.HF 12556.DJ
Platina ≥99.99% (metals basis), sauvoja, Premion®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Platina
Kaava: Pt
MW: 195,08 g/mol
Kiehumispiste: 3827 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1769 °C
Tiheys: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011179
CAS-numero: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689