  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
tert-Butyyli-4-metoksifenoli (isomeeriseos)
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"6"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   tert-Butyyli-4-metoksifenoli (isomeeriseos) ≥96%
Tuoteluettelon nro: (SPCMB1194-2.5KG)
Toimittaja:  Spectrum Chemical
Kuvaus:   BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
UOM:  1 * 2,5 kg
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   tert-Butyyli-4-metoksifenoli (isomeeriseos) ≥96%
Toimittaja:  MP Biomedicals
Kuvaus:   Freely soluble in ethanol, methanol (50 mg/ml - clear and colorless) and in propylene glycol. Soluble in fats and oils. Insoluble in water.
Tuoteluettelon nro: (EHERC10931220)
Toimittaja:  EHRENSTORFER GMBH
Kuvaus:   tert-Butyyli-4-metoksifenoli (isomeeriseos)
UOM:  1 * 0,1 g
Tuoteluettelon nro: (USPH1083008)
Toimittaja:  U.S. Pharmacopeia
Kuvaus:   tert-Butyyli-4-metoksifenoli (isomeeriseos)
UOM:  1 * 200 mg
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 6  / 6
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping