Molekyyliseula 13X (1,0 nm, 10 Å)
Toimittaja: Wako
WAKO131-07085EA 109 EUR
WAKO131-07085
Molekyyliseula 13X (1,0 nm, 10 Å)
Molekyyliseula 13X (1,0 nm, 10 Å)
MDL numero: MFCD00164506
CAS-numero: 63231-69-6