Molekyyliseula A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 1 - 2 mm (0.04-0.08 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
L05454.0IEA 992 EUR
L05454.0I L05454.30 L05454.0B
Molekyyliseula A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 1 - 2 mm (0.04-0.08 in)
Molekyyliseula A4, (0,4 nm, 4 Å)
Tiheys: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03457537
CAS-numero: 70955-01-0