Petrolieetteri, 100 - 140 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
Toimittaja: Avantor
Vaara
8243.9025EA 622.31 EUR
8243.9025 8243.9200 8243.1000 8243.5000
Petrolieetteri, 100 - 140 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
Petrolieetteri
Kiehumispiste: 100…140 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –40 °C
Tiheys: 0,728 g/cm³ (15 °C)
Leimahduspiste: 1 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081849
CAS-numero: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Boiling Range 100 - 140 °C
Residue after Evaporation max. 0.005 %