Petrolieetteri, 140 - 180 °C, EMPLURA®, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14563.1000EA 53.7 EUR
8.14563.9156 8.14563.1000
Petrolieetteri, 140 - 180 °C, EMPLURA®, Supelco®
Petrolieetteri
Kiehumispiste: 140…180 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: < –15 °C
Tiheys: 0,77 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 24 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081849
CAS-numero: 64742-82-1
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,III