Molekyyliseula A5, (0,5 nm, 5 Å) 8 --> 12 mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO197295000EA 110 EUR
ACRO197295000 ACRO197290050
Molekyyliseula A5, (0,5 nm, 5 Å) 8 --> 12 mesh
Molekyyliseula A5, (0,5 nm, 5 Å)
MDL numero: MFCD00131613
CAS-numero: 69912-79-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Beige to light brown Beads
Particle size 8 to 12 mesh
Bulk density 690 to 790 g/l
Residual water ≤1.5 % (550°C, 2h)
Water adsorption ≥21 % (50%rH, 20°C, 24h)