Molekyyliseula A5, (0,5 nm, 5 Å), tabletteja, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Toimittaja: Thermo Scientific
87955.30EA
93
EUR
87955.30
87955.A1
87955.A7
Molekyyliseula A5, (0,5 nm, 5 Å), tabletteja, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Molekyyliseula A5, (0,5 nm, 5 Å)
Storage Temperature:
Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00131613 CAS-numero: 69912-79-4 |