Petrolieetteri, 40…60 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
Vaara
8240.9025EA 479.36 EUR
8240.9025 8240.5000 8240.9200 8240.1000
Petrolieetteri, 40…60 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Petrolieetteri
Kiehumispiste: 40…60 °C (1013 hPa)
Tiheys: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –40 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081849
CAS-numero: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance passes test
Appearance at 0°C passes test
Distillation Range 40 - 65 °C
Residue after Evaporation max. 0.002 %