Petrolieetteri, 40…65 °C, vedetön, TECHNICAL (enint. 0,0100% aromaattisia hiilivetyjä)
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
23837.360EA 57.5 EUR
23837.360 23837.462 23837.325 23837.553 XXXX23837.553-200 23837.291
Petrolieetteri, 40…65 °C, vedetön, TECHNICAL (enint. 0,0100% aromaattisia hiilivetyjä)
Petrolieetteri
Kiehumispiste: 40…65 °C (1013 hPa)
Tiheys: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –40 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081849
CAS-numero: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Distillation range 40 - 65 °C