Petrolieetteri, 50…70 °C, EMPLURA®, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00910.6025EA 0 EUR
1.00910.6025 1.00910.1000
Petrolieetteri, 50…70 °C, EMPLURA®, Supelco®
Petrolieetteri
Kiehumispiste: 50…70 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: < –20 °C
Tiheys: 0,654…0.67 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: <–21 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081849
CAS-numero: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II