Dimetyylisulfoksidi-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO351450250EA 162 EUR
ACRO351450250 ACRO351451000 ACRO351450100
Dimetyylisulfoksidi-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Dimetyylisulfoksidi-D6
Kaava: D₃CS(O)CD₃
MW: 84,09 g/mol
Kiehumispiste: 190 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 20,2 °C
Tiheys: 1,19 g/cm³
Leimahduspiste: 88 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002090
CAS-numero: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %
TMS 0.02 to 0.04 %