Dimetyylisulfoksidi-D6 100.0 atom % D, > 99.96 atom % D for NMR spectroscopy
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO169020250EA 280 EUR
ACRO169020250
Dimetyylisulfoksidi-D6 100.0 atom % D, > 99.96 atom % D for NMR spectroscopy
Dimetyylisulfoksidi-D6
Kaava: D₃CS(O)CD₃
MW: 84,09 g/mol
Kiehumispiste: 189 °C (5 mmHg)
Sulamispiste: 20,2 °C
Tiheys: 1,19 g/cm³
Leimahduspiste: 88 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002090
CAS-numero: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %